Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25055
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10104952
  • 1016.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon R-PE Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (125 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 125 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 Reaktionen
496, 546, 565/578
Zenon
Rot-Orange
Maus
Enthält 1 Fläschchen Zenon R-PE Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (125 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 125 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
R-PE (R-Phycoerythrin)
IgG1
PE & APC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.