Learn More
Kartell™ Doppelball mit Netz
Geeignet für automatische Büretten und Säulen für die Flashchromatographie
Marke:  Kartell™ 0391300
41.24 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10706352
  • 52.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Rotes Gummi
53 mm
Name des Produkts
Kartell™ Doppelball mit Netz > 53 mm Außendurchmesser