Learn More
Memmert™ Kompressorgekühlter Inkubator ICP mit Doppel-Display
Temperaturbereich: -12 °C bis +60 °C
Marke:  Memmert™ ICP110
5502.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13478469
  • 6750.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Größeres Kammervolumen und schnelle Temperaturänderungen
  • Innenraum aus Edelstahl und Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
  • Innentür aus Glas
  • TwinDISPLAY. Adaptive multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Optische und akustische Alarme
  • Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
  • Trennung des Temperiermantels vom Innenraum verhindert Austrocknen der Ladung durch die Kühlvorrichtung
  • Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel134 Ra)
  • Hocheffiziente Abtauautomatik
Spezifikation
Spezifikation
CE
Acero inoxidable
Deutscher Typ
Gekühlter Inkubator
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
R134a
745 B x 1233 H mm
560 mm
480 mm
142 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
108 l
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
-12°bis +60 °C
Hochauflösendes Doppeltes TFT-Farbdisplay
2
0,1 °C
745 mm
1233 mm
400 mm
113 kg
115/230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Kompressorgekühlter Inkubator ICP mit Doppel-Display > Fassungsvermögen: 108L; 5 Einlegeböden; 2 Gitter