Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Universal 18S Internal Standard
Für quantitative Endpunkt-RT-PCR
Marke:  Invitrogen™ AM1718
577.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10574065
  • 722.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 18S Primer Pair und 18S Competimer, Kontroll-Template-RNA, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Der Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S Internal Standard mit Competimer™ Technologie verwendet speziell modifizierte Competimer™ derselben Sequenz wie die normalen 18S-Primer, die nicht verlängert werden können. Durch die Anpassung des Verhältnisses von 18S Competimer™ an normale 18S-mRNA-Primer kann das Signal für 18S-mRNA auf das Niveau sehr seltener Meldungen abgeschwächt werden. Diese Primer werden für die quantitative Endpunkt-RT-PCR verwendet und enthalten ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen. Aufgrund der invarianten Expression bei Gewebe und Aufbereitungen ist ribosomale 18S-RNA eine ideale interne Kontrolle für die quantitative RNA-Analyse. Die Universal 18S Internal Standards sind für eine große Bandbreite an Eukaryoten, einschließlich Tieren, Pflanzen und vielen Protozoen, geeignet und produzieren ein PCR-Produkt mit 315 bp.Begleitprodukte:Der QuantumRNA™ Classic 18S Internal Standard (Artikel-Nr. AM1716) produziert ein anderes PCR-Produkt mit 489 bp, und der QuantumRNA™ Classic II 18S Internal Standard (Artikel-Nr. AM1717) produziert ein PCR-Produkt mit 324 bp.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18S-Primerpaar und 18S Competimer™r werden bei –20 °C gelagert. Die Kontrolltemplate-RNA ist unter –70 °C zu lagern. Das Nuklease-freie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Röhrchen
Unmarkiert
100 reactions
Maus
100 Reaktionen
Gesamt-RNA aus Mausleber
18S
Ambion™, QuantumRNA
Trockeneis
18S rRNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1718
Chargennummer2817944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1718
Chargennummer2804753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1718
Chargennummer2832919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1718
Chargennummer2869133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM1718
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantumRNA™ Universal 18S Internal Standard > 100 Reaktionen