Learn More
Thermo Scientific™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB)
Führen Sie zuverlässige Sterilitätstests mit doppelt verpackten Flaschenmedien durch, um die Sicherheit bei Änderungen der Umweltklasse zu erhöhen.
Marke: Thermo Scientific™ R112751
208.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perform confident sterility and microbial limits testing with Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) for testing according to USP, JP, and EU regulations and as a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms. Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) is ideal for microbiological testing that requires additional packaging for sterility protection between environmental class changes.
Fügen Sie Remel doppelt verpackte Trypton-Soja-Bouillon (TSB) in Flaschen zu Ihrer Testroutine für Sterilität und mikrobielle Grenzwerte hinzu. Unsere Reihe validierter Lösungen für das pharmazeutische mikrobiologische Labor unterstützen die Produktion und Qualitätssicherung steriler Arzneimittel, Impfstoffe und biotechnischer Produkte.Vollständige Lösungen, vollständige Sicherheit:• Sichere Verpackung: Doppelt verpackt vor dem Autoklavieren, um die Integrität von Sterilitätsmedien zu gewährleisten• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: USP-, JP- und EU-harmonisierte Medien • Anpassbar: eine Reihe von verfügbaren Füllmengen, Medien und Flaschentypen für Ihre Probengrößen und Leistungsanforderungen• Qualitätsgarantie: Analysenzertifikate für jede produzierte Charge • Anwenderfreundlich: Beutel zum einfachen Abziehen und Öffnen für schnellen Zugriff auf die Medienflasche• Mehrzweckmedien: Geeignet für allgemeine Qualitätstests Anpassbare Formate und Medientypen sind erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Ein sehr nährstoffreiches, vielseitiges Medium wird für die allgemeine Anwendung im Labor empfohlen. Durch Einsatz von sowohl Trypton als auch Soja-Pepton unterstützt das Medium ohne Serumzusatz das üppige Wachstum vieler anspruchsvoller Organismen.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Stopfen, Bördelverschluss | |
2 bis 25 °C | |
Doppelt verpackte Serumflasche | |
100 ml |
Stopfen, Bördelverschluss | |
Doppelt verpackte Trypton-Soja-Bouillon (TSB) in Flaschen | |
Mikrobiologische Medien |