Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch korrosionsbeständige automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Premium automatische 2-Ring-Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert nur geringen Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dosiersitzungen.
240.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Enthält Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
Produkttyp Automatische 2-Ring-Spritze
Modell Dosys™ Premium 164
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10233112
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Socorex™
164.0501
0,1 bis 1 ml
240.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10793473
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Socorex™
164.0502
0,3 bis 2 ml
240.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10111542
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Socorex™
164.0505
0.5 bis 5 ml
263.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei-Ring-Griff.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Aufwand begrenzt.
  • Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
  • Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
Dosys™ Premium 164
Luer-Lock
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Automatische 2-Ring-Spritze
Je 1
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Automatische Spritze