Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch korrosionsbeständige automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Premium automatische 2-Ring-Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert nur geringen Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dosiersitzungen.
Marke:  Socorex™ 164.0505
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111542
  • 263.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei-Ring-Griff.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Aufwand begrenzt.
  • Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
  • Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
0,5 mL
Je 1
0.5 bis 5 ml
Ja
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Automatische 2-Ring-Spritze
Dosys™ Premium 164
<0.5 % bis <0.2 %
Luer-Lock