Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch korrosionsbeständige automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Premium automatische 2-Ring-Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert nur geringen Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dosiersitzungen.
Marke: Socorex™ 164.0501
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zwei-Ring-Griff.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Korrosionsbeständig.
- Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
- Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
0,05 mL | |
Je 1 | |
0,1 bis 1 ml | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
Automatische 2-Ring-Spritze | |
Dosys™ Premium 164 | |
<0.7 % bis <0.4 % | |
Luer-Lock |