Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Lysin Monohydrochlorid, 99 % Artikelnummer.: 11438923
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Lysin Monohydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11438923
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11438923
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11066.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
DL-Lysine monohydrochloride acts as an intermediate in the preparation of 3-amino-azepan-2-one. It also serves as an essential amino acid. It is used as animal feed. In addition to this, it is used in the construction of polylysine polymers, which finds application in lysine-based polypeptide gels and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Lysin-Monohydrochlorid wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 3-Amino-azepan-2-on. Es dient auch als essentielle Aminosäure. Es wird als Futtermittel verwendet. Darüber hinaus wird es in der Konstruktion von Polylysinpolymeren verwendet, die in Lysin-basierten Polypeptidgelen und -filmen Anwendung finden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und gängigen neutralen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-53-1
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064563
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12047
IUPAC-Name 2,6-Diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt 267°C (decomposition)
Beilstein 4711993
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvents.
Menge 100 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA11066.14,A11066.22
Chargennummer10240515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA11066.14,A11066.22
ChargennummerS19J057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberA11066.14,A11066.22,A11066
ChargennummerA0439920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog NumberA11066.14,A11066.22
ChargennummerY08H061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11066.14,A11066.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Lysin Monohydrochlorid, 99 % >