Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 % Artikelnummer.: 15404639
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 %
Artikelnummer. 15404639
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15404639
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62225.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Lysine is an essential amino acid used in human nutrition. It plays a vital role in calcium absorption, building muscle protein and recovering from surgery or sports injuries. It is used for the treatment of herpes infections and cold sores. Its derivatives lysine acetylsalicylate is utilized to treat pain as well as to detoxify the body after heroin use. It is an important additive to animal feed. Further, it is used in many foods, especially red meats, fish and dairy products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Lysin ist eine essentielle Aminosäure, die in der menschlichen Ernährung verwendet wird. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Calciumabsorption, beim Aufbau von Muskelproteinen und bei der Genesung von Operationen oder Sportverletzungen. Sie wird zur Behandlung von Herpesinfektionen und Lippenherpes eingesetzt.. Ihre Derivate Lysinacetylsalicylate werden zur Behandlung von Schmerzen sowie zur Entgiftung des Körpers nach Heroinkonsum verwendet. Sie ist ein wichtiger Zusatzstoff für Tierfutter. Darüber hinaus wird sie in vielen Lebensmitteln verwendet, insbesondere in rotem Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und einem handelsüblichen neutralen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-87-1
Summenformel C6H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00064433
InChI-Schlüssel KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine
Schmelzpunkt 215°C
Farbe Weiß
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent.
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäure
Menge 25 g
Formelmasse 146.19
Optische Drehung +26° (c=2 in 6M HCl)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberJ62225.22,J62225.36,J62225.14
ChargennummerY21K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberJ62225.22,J62225.36,J62225.14
ChargennummerT15K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog NumberJ62225.22,J62225.14,J62225.36
ChargennummerQ23K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ62225.22,J62225.14,J62225.36
ChargennummerP15K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberJ62225.22,J62225.14,J62225.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 % >