Learn More
Velp Scientifica™ DK 6 Aufschlusseinheit
Kjeldahl Aufschlusseinheiten mit einem Aluminiumheizblock mit 6 Positionen, der eine hervorragende thermische Homogenität bietet.
Marke:  Velp Scientifica™ F30100400
Artikelnummer. 17134185
  • 1860.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Die Aufschlusseinheit der DK 6-Serie mit Aluminiumheizblock sorgt für eine hohe thermische Homogenitätsheizung von bis zu 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor gesteuert und ist extrem stabil, homogen und präzise: ±0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
  • Die DK 6 Serie garantiert Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die DK 6-Serie führt den Chargenaufschluss von bis zu 6 Proben mit 250 ml-Reagenzgläsern – Ø 42 m durch und reduziert so den Energieverbrauch (-13 % im Vergleich zur vorherigen Serie). Der geringe Energieverbrauch senkt die Analysekosten und beschränkt die Freisetzung von CO2.
  • Das Design der DK-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um Laboren wertvollen Platz unter der Haube zu sparen.
  • DK Aufschlusseinheiten haben sehr kompakte Abmessungen: Der neue Aluminium-Heizblock wurde abgesenkt und die vertikalen Proportionen sparen kostbaren Platz im Labor.
  • Die Struktur ist aus Edelstahl, der speziell entwickelt und getestet wurde, um die hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung zu gewährleisten.
  • Das Aluminium-Blockschutzgitter bietet eine verbesserte Heizleistung und schützt den Heizblock vor Spritzern und Chemikalien.
  • Das helle digitale Display bietet maximale Sichtbarkeit und leicht ablesbare Informationen.
  • Die Bedienung des Geräts erfolgt mit 4 Tasten zum Navigieren durch die Menüpunkte und für die einfache und schnelle Programmierung der Aufschlüsse.
  • Dank des intuitiven grafischen Displays können bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen eingestellt werden.
  • Akustische Signale informieren den Bediener über den Abschluss der Analyse und erleichtern den täglichen Gebrauch der Aufschlusseinheit.
  • Die Neigung der Frontplatte schützt sie vor verschütteten Chemikalien bei hohen Temperaturen.
  • DK 6 ist eine vielseitige Aufschlusseinheit, die für Kjeldahl N/Protein-Anwendungen und den chemischen Sauerstoffbedarf in der Umweltindustrie geeignet ist.
    • Um die DK 6 für CSB (Chemical Oxygen Demand) verwenden zu können, ist es notwendig, sie durch Hinzufügen eines anderen Trägersystems zu konfigurieren, das in der Lage ist, alle für die CSB-Analyse erforderlichen Gläser zu verwalten, um 6 Proben gleichzeitig zu bearbeiten.
  • Die DK 6 und TMD 6 sind die zuverlässige Lösung für den Aufschluss mit Aqua regia (Salpetersäure) zur Bestimmung des säurelöslichen Anteils von Metallen in Klärschlämmen, Sedimenten und Böden nach den offiziellen Methoden (DIN 38414-S7).
  • Für Anwendungen, bei denen der Aufschlussprozess Dämpfe, saure Gase oder korrosive Substanzen produziert, wird das unten aufgeführte spezifische Zubehör dringend empfohlen:
    • JP Pumpe saugt schädliche Dämpfe an
    • SMS Scrubber neutralisiert alle Dämpfe
Spezifikation
Spezifikation
Digital
230 V
6 x 250 ml
Nur Gerät
6
450 °C
50/60 Hz
6 x 8.5 oz.
130 x 350 x 220 mm
Edelstahl, Epoxidharz, chemikalienbeständig lackiert
842 °F
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ DK 6 Aufschlusseinheit > Nur Gerät