Learn More
Velp Scientifica™ DK 42/26 Aufschlusseinheit
Kjeldahl-Aufschlusseinheiten mit einem Aluminiumheizblock mit 42 Positionen, der eine hervorragende thermische Homogenität für Mikro-Kjeldahl-Anwendungen bietet.
Marke: Velp Scientifica™ F30100450
Beschreibung
Thermische Homogenität und Präzision
- Die Aufschlusseinheit der Serie DK 42/26 mit Aluminiumheizblock sorgt für eine hohe thermische Homogenität bis 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor gesteuert und ist äußerst stabil, homogen und präzise: ± 0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
- Die DK 42/26 Serie gewährleistet Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit. DK 42/26 führt den Chargenaufschluss von bis zu 42 Proben in 100 ml-Reagenzgläsern (Ø 26 mm) durch und reduziert so den Energieverbrauch (-13 % im Vergleich zur vorherigen Serie). Der geringe Energieverbrauch senkt die Analysekosten und beschränkt die Freisetzung von CO2
Platzsparendes Design
- Das Design der DK-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um Laboren wertvollen Platz unter der Haube zu sparen.
- DK Aufschlusseinheiten haben sehr kompakte Abmessungen: Der neue Aluminium-Heizblock wurde abgesenkt und die vertikalen Proportionen sparen kostbaren Platz im Labor.
- Die Struktur ist aus Edelstahl, der speziell entwickelt und getestet wurde, um die hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung zu gewährleisten.
- Das Aluminium-Blockschutzgitter bietet eine verbesserte Heizleistung und schützt den Heizblock vor Spritzern und Chemikalien.
Einfache Handhabung mit intuitiver digitaler Schnittstelle
- Das helle digitale Display bietet maximale Sichtbarkeit und leicht ablesbare Informationen.
- Die Bedienung des Geräts erfolgt mit 4 Tasten zum Navigieren durch die Menüpunkte und für die einfache und schnelle Programmierung der Aufschlüsse.
- Dank des intuitiven grafischen Displays können bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen eingestellt werden.
- Akustische Signale informieren den Anwender über den Abschluss der Analyse und erleichtern den täglichen Gebrauch der Aufschlusseinheit.
- Die Neigung der Frontplatte schützt sie vor verschütteten Chemikalien bei hohen Temperaturen.
Rauchneutralisierungssystem
- Für Anwendungen, bei denen der Aufschlussprozess Dämpfe, saure Gase oder korrosive Substanzen produziert, wird das unten aufgeführte spezifische Zubehör dringend empfohlen:
- JP Pumpe saugt schädliche Dämpfe an (2x), um eine effektive Rauchabfuhr zu garantieren
- SMS Scrubber neutralisiert alle Dämpfe
VELP empfiehlt die Verwendung von DK 42/26 in Kombination mit 2 JP-Saugern.
TEMS™ Technologie
- Die Kjeldahl-Aufschlusseinheiten der DK-Serie nutzen die innovativen TEMS™ Funktionen, um enorme Einsparungen zu erzielen.
- Zeitersparnis: schnelles Erhitzen reduziert Zeitaufwand
- Energieeinsparung: geringer Energieverbrauch, wodurch CO2-Emissionen reduziert werden
- Kosteneinsparungen: Kostenreduzierung für jede Analyse
- Platzsparend: die geringe Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
Spezifikation
Digital | |
230 V | |
510 x 330 x 140 mm | |
Edelstahl, Epoxidharz, chemikalienbeständig lackiert | |
842 °F |
50/60 Hz | |
2300 W | |
Das Gerät, kein Zubehör im Lieferumfang enthalten | |
42 | |
450 °C |