Learn More
Velp Scientifica™ DK 6/48 Aufschlusseinheit
BIOPHARMA
Kjeldahl Aufschlusseinheiten mit einem Aluminiumheizblock mit 6 Positionen für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 48 mm, der eine hervorragende thermische Homogenität bietet.
Marke:  Velp Scientifica™ S30100410
Artikelnummer. 17194185
  • 3095.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Die Aufschlusseinheit der DK 6/48-Serie mit Aluminiumheizblock sorgt für eine hohe thermische Homogenitätsheizung von bis zu 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor gesteuert und ist extrem stabil, homogen und präzise: 0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
  • Die DK 6/48-Serie garantiert Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Programmieren Sie Ihre Methoden mit Aufschlusszeit und bis zu 4 Temperaturrampen durch die intuitive digitale Anzeige.
  • Die DK 6/48-Serie führt den Chargenaufschluss von bis zu 6 Proben mit 300 ml-Reagenzgläsern – Ø 48 mm durch und reduziert so den Energieverbrauch (13 % im Vergleich zur vorherigen Serie).
  • Der geringe Energieverbrauch senkt die Kosten für jede einzelne Analyse und beschränkt die Freisetzung von CO2.
  • Das Design der DK-Serie wurde entwickelt, um Laboren wertvollen Platz unter der Haube zu sparen.
  • Die DK 6/48 Aufschlusseinheiten haben sehr kompakte Abmessungen: der neue Aluminiumheizblock wurde aufgrund der verbesserten Leistung der neuen Serie reduziert.
  • Die Struktur ist aus Edelstahl, der untersucht und getestet wurde, um eine hohe Beständigkeit gegen chemische oder mechanische Wirkstoffe zu gewährleisten.
  • Das neue helle digitale Display bietet maximale Sichtbarkeit und leicht ablesbare Informationen. Die Neigung der Frontplatte schützt sie vor verschütteten Flüssigkeiten und heißen Chemikalien.
  • Die Bedienung des Geräts erfolgt über nur 4 Tasten: Sie ermöglichen eine einfache Navigation durch alle Funktionen während der Programmierung oder bei normaler Verwendung.
  • Das neue Gitter sorgt für eine verbesserte Heizleistung und schützt den Aluminiumheizblock und die Rohre.
  • Für Anwendungen, bei denen der Aufschlussprozess Dämpfe, saure Gase oder korrosive Substanzen produziert, wird das unten aufgeführte spezifische Zubehör dringend empfohlen:
    • JP Pumpe saugt schädliche Dämpfe an
    • SMS Scrubber neutralisiert alle Dämpfe
  • Die Kjeldahl-Aufschlusseinheiten der DK-Serie nutzen die innovativen TEMS™ Funktionen, um enorme Einsparungen zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Digital
230 V
6 x 250 ml
Gerät und erforderliches Zubehör
6
450 °C
50/60 Hz
6 x 8.5 oz.
130 x 350 x 220 mm
Edelstahl, Epoxidharz, chemikalienbeständig lackiert
842 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ DK 6/48 Aufschlusseinheit > Komplettsystem