Learn More
Carl Zeiss™ RING ILLUMINATOR ECO D=66 MM,
Marke:  Carl Zeiss™ 435540-9006-000
Artikelnummer. 11825450
  • 1885.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Name des Produkts
Carl Zeiss™ RING ILLUMINATOR ECO D=66 MM, > Durchmesser: 66mm