Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Destillationsverbindungen mit Liebig Kondensator und GL-Gewinde
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator mit GL-Gewinde
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05053301
Artikelnummer. 10644461
  • 161.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit GL14-Gewinde
  • Mit NS14/23-Buchse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
250 mm
DURAN™ Schläuche
Konus NS 14/23
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
1
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Destillationsverbindungen mit Liebig Kondensator und GL-Gewinde > Länge (metrisch):250 mm