Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel
Vigreux-Kolonnen dienen zur fraktionierenden Destillation.
Marke:  DWK Life Sciences™ 242408803
101.87 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10191941
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vigreux-Kolonnen werden bei der fraktionierten Destillationen zur verbesserten Stofftrennung eingesetzt. Durch die leicht nach unten geneigten Einbuchtungen wird die Kontaktfläche zwischen Gasphase und Glas, also die Kühlfläche, erheblich vergrößert.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fraktionierte Destillation; Laborkühler, Kondensation von Gasen und Dämpfen
Boro 3.3
NS 29/32
650 mm
Je 1
ja
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel > NS 29/32, 650 mm