Learn More
Quickfit™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas
Destillation mit verschiedenen Arten von losem Material. Die QuickFitTM™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas eignet sich optimal für Raschig-Ringe oder Glasspiralen.
Marke:  Quickfit FC7/43
56.34 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12001662
  • 59.30 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
Destillation mit verschiedenen Arten von losem Material.Die QuickFit™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas eignet sich optimal für Raschig-Ringe oder Glasspiralen.
  • Borosilikatglas mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen für verlässliche Verbindungen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Säulenpackungen wie Raschig-Ringe und Fenske-Spiralen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit verschiedenen Arten von Säulenpackungen, z. B. Raschig-Ringen oder Glasspiralen
Destillieraufsatz
ISO 3585
615 mm
Borosilikatglas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas > Effektive Länge:500mm, Länge:615mm