Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken
Zum Anschluss von Destillationsthermometern mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
36.00 CHF - 216.00 CHF
Spezifikation
Typ Destillierbrücke
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686755
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05050211
160 mm NS 14/23
145.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10702682
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053201
160 mm NS 14/23, NS 14/23
85.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10147044
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053314
250 mm NS 29/32, GL 14
198.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10491865
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05050314
250 mm NS 29/32
159.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10548081
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053304
250 mm NS 14/23, NS 29/32
92.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10634271
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05050304
250 mm NS 29/32, NS 14/23
85.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10234341
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05040003
300 mm NS 24/29
84.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10363181
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05040004
350 mm NS 29/32, NS 29/32
36.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10376021
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05047004
350 mm NS 14/23, NS 29/32
53.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11816214
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05043004
350 mm NS 29/32
163.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10545670
View Documents
Lenz Laborglasinstrumente™
05053414
400 mm NS 29/32
216.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
  • Mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit Glas-Oliven, mit NS-Buchse
Specifications
Specifications
Destillierbrücke
Duran Glas
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken