Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken
Zum Anschluss von Destillationsthermometern mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05040003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Liebig-Kondensator
- Auslass mit NS-Konus
- Wasseranschluss mit Glas-Oliven, mit NS-Buchse
Spezifikation
Destillierbrücke | |
Duran Glas | |
NS 24/29 | |
300 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken > Länge: 300 mm; NS 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur