Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken
Zum Anschluss von Destillationsthermometern mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05053414
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10545670
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit Glas-Oliven, mit NS-Buchse
Spezifikation
Spezifikation
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
Duran Glas
400 mm
Destillierbrücke
NS 29/32
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken > Länge: 400 mm; NS 29/32