Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Mikroskopobjektträger
Langlebige Mikroskopobjektträger aus Kunststoff.
16.21 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Precleaned | Ja |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Beschreibung
Durable plastic microscope slides.
- Vorgereinigt und pro Dutzend verpackt
- Größe: 3 × 1 In. (7,6 × 2,5 cm)
Spezifikation
Kunststoff | |
Ja | |
75 mm | |
25 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Mikroskopobjektträger