Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
162.00 CHF - 357.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Einweg-IR-Karten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15416565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
043929.KM
25/Packung
357.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15406565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
043929.KJ
5 Pk. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • NaCl-Fenster
  • 19 mm Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung