Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043929.KM
330.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15416565
  • 357.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • NaCl-Fenster
  • 19 mm Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
25/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung > 25pc