Learn More
3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau Artikelnummer.: 12992275
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau
Artikelnummer. 12992275
Extragroß, 70 bis 74 in., 179 bis 187 cm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2X-L
Größe 3X
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 in.
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
‎200 bis 206 cm
Artikelnummer. 12992275
Marke: 3M™ 7000089621
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
  • Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
  • Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Extragroß
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Modell 4515B
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 43 bis 45 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 115 cm
Höhe (angloamerikanisch) 70 bis 74 in.
Höhe (metrisch) 179 bis 187 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau >