Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10680032
|
Epredia™
705050 |
Einweg-Schaufelträger E | Gerät im Schwalbenschwanzstil |
90.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12647876
|
Epredia™
705050 |
Einweg-Schaufelträger E | Gerät im Schwalbenschwanzstil | N/A | ||||||
12033119
|
Epredia™
705800 |
Klingenträger E | HM 310, HM 315 und HM 325 |
2810.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Thermo Scientific™ Einwegklingenträger. Die weiterentwickelten Modelle (lange Schneidbewegung und Version 2 mit Führungsschienen) verfügen über abnehmbare Hebel für Klingenwinkel und Klingeneinspannung.
Einweg-Schaufelträger
- Die Klingenwinkel- und Klingeneinstellhebel sind abnehmbar, um die Benutzereinstellungen zu schützen (nur Geräte Version 2 und 3)
- Der konzentrische Hebel wird auf dem Schwalbenschwanz fixiert, um eine versehentliche Bewegung des Halters zu verhindern (Nur Geräte Version 2 und 3)
- Schnellspannsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil
- Einstellbarer Freiwinkel
- Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
- Messerträgersockel im Lieferumfang enthalten