Learn More
Epredia™ Einwegklingenträger
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Epredia™ Einwegklingenträger.
Marke:  Epredia™ 705050
78.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10680032
  • 90.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Thermo Scientific™ Einwegklingenträger. Die weiterentwickelten Modelle (lange Schneidbewegung und Version 2 mit Führungsschienen) verfügen über abnehmbare Hebel für Klingenwinkel und Klingeneinspannung.
Einweg-Schaufelträger
  • Die Klingenwinkel- und Klingeneinstellhebel sind abnehmbar, um die Benutzereinstellungen zu schützen (nur Geräte Version 2 und 3)
  • Der konzentrische Hebel wird auf dem Schwalbenschwanz fixiert, um eine versehentliche Bewegung des Halters zu verhindern (Nur Geräte Version 2 und 3)
  • Schnellspannsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Einstellbarer Freiwinkel
  • Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
  • Messerträgersockel im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schaufelträger des E-Typs für Geräte im Schwalbenschwanzstil
Einweg-Schaufelträger E
Gerät im Schwalbenschwanzstil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Einwegklingenträger > Einwegklingenträger