Learn More
Epredia™ Einwegklingenträger
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Epredia™ Einwegklingenträger.
Marke:  Epredia™ 705050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12647876
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Thermo Scientific™ Einwegklingenträger. Die weiterentwickelten Modelle (lange Schneidbewegung und Version 2 mit Führungsschienen) verfügen über abnehmbare Hebel für Klingenwinkel und Klingeneinspannung.
Einweg-Schaufelträger
  • Die Klingenwinkel- und Klingeneinstellhebel sind abnehmbar, um die Benutzereinstellungen zu schützen (nur Geräte Version 2 und 3)
  • Der konzentrische Hebel wird auf dem Schwalbenschwanz fixiert, um eine versehentliche Bewegung des Halters zu verhindern (Nur Geräte Version 2 und 3)
  • Schnellspannsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Einstellbarer Freiwinkel
  • Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
  • Messerträgersockel im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schaufelträger des E-Typs für Geräte im Schwalbenschwanzstil
Einweg-Schaufelträger E
Gerät im Schwalbenschwanzstil
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Einwegklingenträger > Einwegklingenträger