Learn More
Sampling Systems™ Einweg-Schöpflöffel
Ideal für die Probenahme aus Speichersilos oder Wells. Der Sampling Systems™ Einweg-Schöpfeimer kann zur Probenahme entweder manuell in die Flüssigkeit eingetaucht oder an einem Draht heruntergelassen werden.
293.00 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Material | HDPE |
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Länge (metrisch) | 965 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15809341
|
Sampling Systems™
5040A-1000 |
Nicht gewogen |
293.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819341
|
Sampling Systems™
5040W-1000 |
Gewichtetes Ende |
323.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Kunststoffkugel am Ende des Probenehmers wird aus dem Weg geschoben, wenn der Probenehmer in das Produkt abgesenkt wird
- Wenn der Probenehmer entfernt wird, versiegelt die Kunststoffkugel den Probenehmer
- Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
Spezifikation
Schöpflöffel | |
1.000 ml | |
965 mm |
HDPE | |
Ja | |
40 mm |