Learn More
Sampling Systems™ Einweg-Schöpflöffel
Ideal für die Probenahme aus Speichersilos oder Wells. Der Sampling Systems™ Einweg-Schöpfeimer kann zur Probenahme entweder manuell in die Flüssigkeit eingetaucht oder an einem Draht heruntergelassen werden.
Marke: Sampling Systems™ 5040W-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kunststoffkugel am Ende des Probenehmers wird aus dem Weg geschoben, wenn der Probenehmer in das Produkt abgesenkt wird
- Wenn der Probenehmer entfernt wird, versiegelt die Kunststoffkugel den Probenehmer
- Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
Spezifikation
Schöpflöffel | |
Gewichtetes Ende | |
Ja | |
965 mm |
HDPE | |
1.000 ml | |
Viskose Flüssigkeiten | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einweg-Schöpflöffel > ItemDescription: Gewichtetes Ende
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur