Learn More
Sampling Systems™ Einweg-Schöpflöffel
Ideal für die Probenahme aus Speichersilos oder Wells. Der Sampling Systems™ Einweg-Schöpfeimer kann zur Probenahme entweder manuell in die Flüssigkeit eingetaucht oder an einem Draht heruntergelassen werden.
Marke:  Sampling Systems™ 5040A-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809341
  • 293.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Die Kunststoffkugel am Ende des Probenehmers wird aus dem Weg geschoben, wenn der Probenehmer in das Produkt abgesenkt wird
  • Wenn der Probenehmer entfernt wird, versiegelt die Kunststoffkugel den Probenehmer
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Nicht gewogen
Ja
40 mm
HDPE
1.000 ml
965 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einweg-Schöpflöffel > ItemDescription: Nicht gewogen