Learn More
IKA™ Dispergierelement
Dispergieren von Emulsionen mit einem Endfeinheitsgrad von 1 μm bis 10 μm und Suspensionen von 15 μm bis 50 μm. Das IKA™ Dispergierelement verarbeitet Volumina von 10 bis 2000 ml bei einer Eintauchtiefe von 40 bis 165 mm. Das Element ist für Lösungsmittel geeignet und kann mit jedem Verfahren sterilisiert werden.
Marke:  IKA™ 0001713300
1471.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10400253
  • 1638.73 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Eintauchtiefe: 40 bis 165 mm
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich: Ja
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationsverfahren: Alle Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispergierelement
1μm bis 10μm (Emulsionen), 15μm bis 50μm (Suspensionen)
1 in.
194 mm
S25 N ΓÇô 25 G
Je 1
25.000 U/min
50 ml bis 2 l
25 mm
PTFE, 316L Edelstahl
S 25N – 25G
Alle Methoden
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Dispergierelement > Größe [Lücke]: 0.50 mm; Dispergierwerkzeug 25 mm; Modell S25N-25G