Learn More
BRAND™ Spenderzylinder mit Ventilblock
Zur Verwendung mit Titrette™-Flaschenaufsatzbüretten. Passend für alle Seriennummern.
Marke: BRAND™ 707533
107.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Titrette™-Flaschenaufsatzbüretten
- Passend für alle Seriennummern
- * Für 50 ml-Geräte mit Seriennummern, die mit 01-12 - UND den Buchstaben A-J beginnen, müssen der Dispensierzylinder und das Titrationsröhrchen paarweise bestellt werden.
Spezifikation
Dosierzylinder | |
Ventilkopf für Titerette | |
10 ml-Titrette-Flaschenbürette |