Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Datenprotokollierthermometer, das in 21 CFR 11-Umgebungen verwendet werden kann
Marke:  Fisherbrand™ 93680-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15224036
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Sonde(n), Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable® Bescheinigung, A/C-Adapter, Batterien
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Nicht kalibriert
TraceableLIVE
2 Edelstahlsonde, Wechselstromadapter, Stativ, Magnetstreifen mit Klettverschluss, Wandhalterung, Batterien
USB
± 0.25°C
-50°bis +70°C
-72.4°F to +316.4°F
141.7 g
LCD
LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment
2 Edelstahlsonden
NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Temperaturgepufferter Flaschensensor
0,01 °
-58 bis +158 °F
5 oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Thermometer mit Datenprotokollierung > 2 Edelstahlsonden