Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Transplex™/ESD Serie
ESD-Kontrolle ohne Kontamination von Kohlenstoff oder Metall
Marke:  Texwipe™ TX761D
5.49 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15792426
  • 42.05 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen.
  • Bei Verwendung mit Lösungsmittel wie IPA können elektrische Ladungen in weniger als zwei Sekunden sicher abgeleitet werden
  • Der Griff besteht aus einer revolutionären Kunststofflegierung, die elektrische Ladungen ohne kontaminierende Zusätze sicher ableitet
  • Verlassen Sie sich nicht auf die Luftfeuchtigkeit
  • Enthalten keine Silikone, Kohlenstoffe, Metalle oder chemische oder ausblühende ionische Antistatika
  • Die Auswahl an Kopfsubstraten umfasst rückstandsarmes CleanFoam™ oder gewaschenes Alpha™ Polyester
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Flexibler Kopf, langer Griff
6.457 Zoll
Durchscheinend
3 mm
0.118 Zoll
4 mm
17 mm
0.15 Zoll
0.268 Zoll
Kunststofflegierung
0.118 Zoll
Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen
Tupfer
164 mm
3 mm
0.669 Zoll
4 mm
6.8 mm
Thermisch
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Optimieren Sie Ihre kontrollierte Umgebung
    Aktionscode: 24151
    Gültig bis zum2025-05-02
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24096
    Gültig bis zum2025-05-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 21/04/2025 und dem 16/05/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Transplex™/ESD Serie > Gewirktes Alpha-Polyester, langer Griff, biegsam