Learn More
Fisherbrand™ Einzelner Labortisch-Dispensierbehälter
Beschreibung
Einfacher Zugriff auf Ihre Labormaterialien, sogar mit behandschuhten Händen! Ideal zum Halten vieler verschiedener Laborgegenstände einschließlich Mikrozentrifugenröhrchen.Ergonomisch gestaltet
- Große, abgewinkelte Öffnungen
- Übergroße Lippe
- Deckel bleibt offen, wenn er nach hinten gekippt wird
- Rutschfeste Gummifüße
- Vorgebohrte Löcher, Schrauben für Wandmontage im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Allzweckbehälter | |
Blau | |
Je 1 | |
6.1 in. | |
155 mm |
PMMA | |
Semi-circular | |
155 x 155 x 170 mm | |
155 mm | |
170 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelner Labortisch-Dispensierbehälter > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur