Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Die digitalen organischen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Zur Dosierung von organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Peroxiden.
Marke:  BRAND™ 4630330
433.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15448093
  • 505.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
  • DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (25 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Gelb
0,5 bis 5 ml
Zur Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide
Dispenser
Zertifikate: ISO 9001
Ohne Umwälzventil
Digital
0.02 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
  • Brand Dispensette S Cleaning
    Brand Dispensette S Cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Startup (DE)
    Brand Dispensette S Startup (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Dispensette S Startup (DE)
    • Brand Dispensette S Teaser
      Brand Dispensette S Teaser
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:34
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:34
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Brand Dispensette S Teaser
    • Brand Dispensette S Startup
      Brand Dispensette S Startup
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 2:19
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 2:19
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Brand Dispensette S Startup
    • Brand Dispensette S Accessories (DE)
      Brand Dispensette S Accessories (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Dispensette S Accessories (DE)
      • Brand Dispensette S Teaser (DE)
        Brand Dispensette S Teaser (DE)
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:34
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:34
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Brand Dispensette S Teaser (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Brochures
      Reference Materials
      Instructions
      Manuals
      Name des Produkts
      BRAND™ Dispensette™ S Organic Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser > Ohne Umluftventil; Volumen:0,5 bis 5 ml