Learn More
Dinatriumhydrogenphosphat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10020400
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dinatriumhydrogenphosphat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10020400
1 kg
Click to view available options
:
1 kg
Artikelnummer. 10020400
Marke: JT Baker 0306.1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Spezifikation
Schmelzpunkt 250°C
CAS 7558-79-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Summenformel HNa2O4P
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
Verlust bei Trocknung max. 0.2%
Dichte 1.53 g/cm³ (20°C)
Name des Produkts
Dinatriumhydrogenphosphat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >