Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | Na2HPO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dinatrium; Hydrogenphosphat |
Formelmasse | 141.96 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur