Learn More
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Ventile für Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
Marke:  BRAND™
37.69 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523583
  • 52.10 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Auslassventile werden aus PFA/Boro 3.3/keramischen Komponenten hergestellt. Das Dispensette™ S Auslassventil verfügt über eine Platin-Iridium-Ventilfeder, das Dispensette™ S Organic Auslassventil hat eine Tantal-Ventilfeder.
  • Auslassventile für die Dispensette™ S Trace Analysis sind entweder mit einer Platin-Iridium- oder Tantal-Ventilfeder für spezifische Anwendungen (z. B. Pt-Ir-Ventil zum Dispensieren von HF) erhältlich. Erhältlich in zwei oder drei Größen: eine für 1 ml- und2 ml-Modelle; eine für 5 ml- und 10 ml-Modelle; eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ablassventil
Durchscheinend
Dispensieren von Flüssigkeit
Nur Ablassventil
Autoklavierbar
ETFE, Borosilikatglas, Keramik
Dispensette™ S ≥ 25 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender > Für BRAND-Dispensette S, Nennkapazität 25 ml und größer