Learn More
Diphenylamin, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenylamine |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Schmelzpunkt | 52°C to 55°C |
Dichte | 1.16 g/mL |
Siedepunkt | 302°C |
Flammpunkt | 152°C (305°F) |
Strukturformel | (C6H5)2NH |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 508755 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L047 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 036610.36,036610.14,036610.22 |
M08L010 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
T02K004 | Analysenzertifikat | 05/08/2024 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
Y01J009 | Analysenzertifikat | 07/11/2023 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
X04I004 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Diphenylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diphenylamine