Learn More
Diphenylamin, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10435661
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylamin, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10435661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10435661
Marke: Thermo Scientific Acros 423651000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-39-4
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00003014
InChI-Schlüssel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-Name N-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 52.0°C to 54.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt 152°C
Glührückstand 0.03% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2NH
Menge 100 g
Beilstein 12, 174
Empfindlichkeit (To nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 3347
Löslichkeitsinformationen (in alcohol) Passes test
Formelmasse 169.23
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2025 Artikelnummer423651000,423655000,423650050
ChargennummerA0472345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer423651000,423655000,423650050
ChargennummerA0464949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Artikelnummer423651000,423655000,423650050
ChargennummerA0457333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Artikelnummer423651000,423655000,423650050
ChargennummerA0448861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Artikelnummer423651000,423655000,423650050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: diphenylamine
Name des Produkts
Diphenylamin, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals >