Learn More
Diphenylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10064583
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10064583
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10064583
Marke: Thermo Scientific Acros 150741000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-39-4
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
InChI-Schlüssel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scaldMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-Name N-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
Schmelzpunkt 52.0°C to 54.0°C
Farbe Orange bis Weiß
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2NH
Menge 100 g
Beilstein 12,174
Merck Index 15,3347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number150740050,150740051,150740010,150741000
ChargennummerA0432282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number150740050,150740051,150740010,150741000
ChargennummerA0447100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number150740050,150740051,150740010,150741000
ChargennummerA0398861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number150740050,150740051,150740010,150741000
ChargennummerA0399614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number150740050,150740051,150740010,150741000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Diphenylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >