Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, ≥ 99 %, reinst, Redox-Indikator Artikelnummer.: 10656052
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, ≥ 99 %, reinst, Redox-Indikator
Artikelnummer. 10656052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10656052
Marke: Thermo Scientific Chemicals 221921000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-39-4
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00003014
InChI-Schlüssel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-Name N-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 52.0°C to 54.0°C
Farbe Bronze bis gelb
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2NH
Menge 100 g
Beilstein 12, 174
Empfindlichkeit (To nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 3347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number221921000
ChargennummerA0470509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number221925000,221921000
ChargennummerA0457791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number221925000,221921000
ChargennummerA0397830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number221925000,221921000
ChargennummerA0412353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number221925000,221921000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, ≥ 99 %, reinst, Redox-Indikator >