Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Anionenaustauschsäule für die Optimierung der Trennung von hydrophoben und halogenierten Anionen.
558.86 CHF - 1484.96 CHF
Spezifikation
Säulentyp Mischmodus
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umkehrphase und Ionenaustausch
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 8,5 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391713
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
042151
50 mm
558.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11381713
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
042150
250 mm
1484.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Optimierung der Trennung hydrophober und halogenierter Anionen verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100-Säule. Diese polymerbasierte Anionenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-100-Säule eignet sich besonders für die Analyse größerer organischer Säuren, einschließlich Alkylbenzol-Sulfonaten, aromatischen Säuren, Barbituraten, Polyphosphaten, Inositol-Phosphaten, Thiocyanaten, Thiosulfaten und Iodaten.
  • Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, welche die Anionenaustauschfunktionalität gewährleistet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
Umkehrphase und Ionenaustausch
8,5 μm
Sphärisches, mikroporöses Polymer
60 Å
L46
Responsibly packaged
1 ml/min
4000 psi (275 bar)
Alkanol-quaternäres Amin
0 bis 14
Each
4 mm
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen