Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Anionenaustauschsäule für die Optimierung der Trennung von hydrophoben und halogenierten Anionen.
Marke: Thermo Scientific™ 042150
1477.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Optimierung der Trennung hydrophober und halogenierter Anionen verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100-Säule. Diese polymerbasierte Anionenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-100-Säule eignet sich besonders für die Analyse größerer organischer Säuren, einschließlich Alkylbenzol-Sulfonaten, aromatischen Säuren, Barbituraten, Polyphosphaten, Inositol-Phosphaten, Thiocyanaten, Thiosulfaten und Iodaten.
- Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, welche die Anionenaustauschfunktionalität gewährleistet
- Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
- 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Mischmodus | |
Umkehrphase und Ionenaustausch | |
8,5 μm | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
60 Å | |
L46 | |
4 mm |
1 ml/min | |
4000 psi (275 bar) | |
Alkanol-quaternäres Amin | |
0 bis 14 | |
Each | |
250 mm | |
Responsibly packaged |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.