Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Anionenaustauschsäule für die Optimierung der Trennung von hydrophoben und halogenierten Anionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 042151
556.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391713
  • 558.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Optimierung der Trennung hydrophober und halogenierter Anionen verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100-Säule. Diese polymerbasierte Anionenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-100-Säule eignet sich besonders für die Analyse größerer organischer Säuren, einschließlich Alkylbenzol-Sulfonaten, aromatischen Säuren, Barbituraten, Polyphosphaten, Inositol-Phosphaten, Thiocyanaten, Thiosulfaten und Iodaten.
  • Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, welche die Anionenaustauschfunktionalität gewährleistet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
Umkehrphase und Ionenaustausch
8,5 μm
Sphärisches, mikroporöses Polymer
60 Å
L46
4 mm
1 ml/min
4000 psi (275 bar)
Alkanol-quaternäres Amin
0 bis 14
Each
50 mm
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer005217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042151
Chargennummer005219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042151
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.