Learn More
Dimethylglyoxim, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317638
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylglyoxim, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317638
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11317638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033310.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dimethylglyoxime, is used as a chelating agent which forms complexes with metals such as copper, nickel, and palladium. Dimethylglyoxime reacts with a nickel salt in a green solution to generate a red colored insoluble tetradentate coordinate complex of nickel. It is used as a reagent for the colorimetric determination of urea and ureido compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-45-4
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00002117
InChI-Schlüssel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1kyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5356010
IUPAC-Name N-[(E)-3-Nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 250 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, acetone, ether
Formelmasse 116.12
Güte ACS
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number033310.30,033310.18
ChargennummerU15E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number033310.30,033310.18
ChargennummerP01K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number033310.30,033310.18
ChargennummerN03J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number033310.30,033310.18
ChargennummerT19I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number033310.30,033310.18
Name des Produkts
Dimethylglyoxim, ACS, Thermo Scientific Chemicals >