Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diltiazem hydrochloride |
Schmelzpunkt | 210.0°C to 215.0°C |
Farbe | Weiß |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,3224 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463761 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 329080010,329080050,329080250 |
A0403611 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 329080010,329080050,329080250 |
A0447909 | Analysenzertifikat | 09/12/2022 | 329080010,329080050,329080250 |
A0414306 | Analysenzertifikat | 30/05/2022 | 329080010,329080050,329080250 |
A0431457 | Analysenzertifikat | 22/06/2021 | 329080010,329080050,329080250 |