Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 % Artikelnummer.: 10276161
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10276161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10276161
Marke: Thermo Scientific Chemicals 329080010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33286-22-5
Summenformel C22H26N2O4S·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 450.99
MDL-Nummer MFCD00069252
InChI-Schlüssel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC-Name [(2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)Ethyl]-2-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxo-2,3-Dihydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl] Acetat;Hydrochlorid
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diltiazem hydrochloride
Schmelzpunkt 210.0°C to 215.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,3224
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,formic acid,methanol
Formelmasse 450.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0403611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0447909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0414306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0431457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2021 Catalog Number329080010,329080050,329080250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilthiazem hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 % >