Learn More
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
35.68 CHF - 1330.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-11-6, 7440-22-4 |
---|---|
Summenformel | CH2I2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 267.84 |
MDL-Nummer | MFCD00001079 |
InChI-Schlüssel | NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane |
PubChem CID | 6346 |
IUPAC-Name | Diiodomethan |
SMILES | ICI |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10160312
|
Thermo Scientific Acros
169830250 |
25 g | Glasflasche |
35.68 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10183940
|
Thermo Scientific Acros
169831000 |
100 g | Glasflasche |
113.57 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10712021
|
Thermo Scientific Acros
169835000 |
500 g | Glasflasche |
394.97 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11944501
|
Thermo Scientific Acros
169830025 |
2.5 kg | Glasflasche |
1330.62 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-11-6, 7440-22-4 | |
267.84 | |
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N | |
6346 | |
ICI |
CH2I2 | |
MFCD00001079 | |
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane | |
Diiodomethan |
Spezifikation
Diiodomethane | |
6,0 °C | |
3.3200g/mL | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
CH2I2 | |
MFCD00001079 | |
09,170; 11,182; 17,116 | |
3.32 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene | |
ICI | |
Silver wire | |
6346 | |
267.83 | |
Flüssigkeit |
75-11-6, 7440-22-4 | |
Rot bis gelb | |
181.0°C | |
Echt | |
CH2I2 | |
1.737 | |
01,71 | |
15,6137 | |
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane | |
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N | |
Diiodomethan | |
267.84 | |
2.80 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-841-5
- Diiodomethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dijodmethan